Learn More
Bariumstandard: Ba+2 @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 30003195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003195 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003195 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGIBAW1K500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bariumstandard: Ba+2 @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Barium
CAS 7440-39-3
Verfahren Ionenchromatographie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Ba
Konzentration 1.000 μg/ml
Synonym Bario, Baryum
InChI-Formel InChI=1S/Ba
SMILES [Ba]
IUPAC-Name Barium
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
Menge 500 mL
Formelmasse 137,905 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.