Learn More
Bariumstandard: Ba @ 10000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17967749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967749 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17967749 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTBAN500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bariumstandard: Ba @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium
CAS 7440-39-3
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Ba
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI-Formel InChI=1S/Ba
SMILES [Ba]
IUPAC-Name Barium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
Menge 500 mL
Formelmasse 137,905 g/mol