Learn More
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17901856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17901856 200 g 200 Gramm
17971896 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17901856 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOBA1000200G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium
CAS 7440-39-3
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Ba
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI-Formel InChI=1S/Ba
SMILES [Ba]
IUPAC-Name Barium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
Menge 200 g
Formelmasse 137.905 g/mol