Learn More
Barium Standard in Basisöl 75, 1000μ g/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15608325 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15608325 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15608325 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. ORGBA82Z
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ba1000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumöl-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-39-3, 8042-47-5
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.5, 99.5
Summenformel Ba
MDL-Nummer MFCD00134031
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Ba]
IUPAC-Name Barium
Solvent or Matrix Basisöl 75
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
PubChem CID 5355457
Menge 50 g
ChEBI CHEBI:32595
Güte Öl/Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein.
Grundöl&tab;1000 μg/g&tab;ORG-BA8-2Z
Grundöl&tab;5000 μg/g&tab;ORG-BA8-4Z
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch