missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bariumlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12927333 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12927333 100 ml Flasche 100 Milliliter
12917333 50 ml Flasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12927333 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 606 100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.

Chemische Identifikatoren

CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Barium
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix Nitric Acid
Menge 100 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.