Learn More
Bariumselenit, 97 %
Artikelnummer. 11481990
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11481990
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17451.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13718-59-7
Summenformel BaO3Se
Molekulargewicht (g/mol) 264.295
MDL-Nummer MFCD00003446
InChI-Schlüssel VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1
PubChem CID 166893
IUPAC-Name Barium(2+);selenit
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium selenite
Menge 100 g
Strukturformel BaSeO3
UN-Nummer UN2630
Formelmasse 264.29
Reinheit (%) 97%