Learn More
Barium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ba 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11356479
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11356479 50 mL 50 Milliliter
11336479 100 mL 100 Milliliter
11346479 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11356479 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014423.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL-Nummer MFCD00134031
Specifications
Chemischer Name oder Material Barium plasma standard solution
Namenshinweis Ba 10000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Ba(NO3)2 in 5% HNO3
UN-Nummer UN3264
Menge 50 mL
Güte Specpure