Learn More
Bariumstücke, 2.5 cm (1 in.) & kleiner, 99.2 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366607
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11366607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000653.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-39-3
Summenformel Ba
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
MDL-Nummer MFCD00134031
InChI-Schlüssel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC-Name Barium
SMILES [Ba]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray pieces
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.2% (Metals basis)
Form Stückchen, 2.5 cm (1 Zoll) und weniger