Learn More
Bariumperoxid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10672251 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
:
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10672251 500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10672251 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/1080/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 450°C
CAS 1304-29-6
Farbe Beige
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Summenformel BaO2
MDL-Nummer 3454
InChI-Schlüssel ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ba++].[O-][O-]
IUPAC-Name Barium(2+)-Dioxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 169.33
Formelmasse 169.33g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß