Learn More
Bariumperoxid, weißes Pulver, 84 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351539
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11351539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014008.A7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1304-29-6 | BaO2 | 169.325 g/mol
Barium peroxide is a specialty product for proteomics research. It is a strong oxidizing agent. It is also used for bleaching in a variety of commercial applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-29-6
Summenformel BaO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.325
MDL-Nummer MFCD00003454
InChI-Schlüssel ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
PubChem CID 14773
IUPAC-Name Barium(2+);peroxid
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium peroxide
Schmelzpunkt 450°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 84%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 169.34
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.96