Learn More
Bariumperoxid, weißes Pulver, 84 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Barium peroxide is a specialty product for proteomics research. It is a strong oxidizing agent. It is also used for bleaching in a variety of commercial applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium peroxide |
| Schmelzpunkt | 450°C (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | 84% |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water |
| Formelmasse | 169.34 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.