Learn More
Bariumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, auf Basis von ≥99 %, ≥52% Ba, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bariumnitrat |
| Namenshinweis | ACS-Reagenz |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Ba(NO3)2 |
| UN-Nummer | 1446 |
| SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| Formelmasse | 261.34 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | Puriss. p.a. |
| Verpackung | Kunststoffflasche |