Specifications
| Chemischer Name oder Material | Barium nitrate |
| Schmelzpunkt | 592.0°C |
| Menge | 2.5 kg |
| Strukturformel | Ba(NO3)2 |
| Merck Index | 15,979 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone |
| IUPAC-Name | Barium(2+)-Dinitrat |
| Formelmasse | 261.34 |
| Reinheit (%) | ≥98.5% (Complexometry) |
| Güte | Rein |
Safety and Handling
- Barium nitrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.