Learn More
Bariummanganat(VI), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10422011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10422011
Marke: Thermo Scientific Acros 198481000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-35-1
Summenformel BaMnO4
Molekulargewicht (g/mol) 256.26
MDL-Nummer MFCD00011514
InChI-Schlüssel ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC-Name Barium(2+);dioxid(dioxo)mangan
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium manganate(VI)
Namenshinweis 95%
Farbe Schwarz-Blau bis Blau
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 94% min
Strukturformel BaMnO4
Fieser 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18
Merck Index 15, 977
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids
Formelmasse 256.27
Reinheit (%) 95%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium manganate(VI)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.