missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bariumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0.05 M Ba(OH)2 (0.1 N), Honeywell Fluk ™

Artikelnummer. p-7122076 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15664780

Marke: Honeywell-Fluka 350501L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Volumetrisch, 0.05 M Ba(OH)2 (0.1N)

Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:

  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich

 

  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 17194-00-2
Summenformel BaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 171.341
InChI-Schlüssel RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumhydroxid, Barium2+-Dihydroxid, Ätzbaryt, Barium-II-hydroxid, Barium2+-Hydroxid, Bariumhydroxid, wasserfrei, Bariumhydroxid wasserfrei, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
PubChem CID 6093286
ChEBI CHEBI:32592
IUPAC-Name Barium(2 +); Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tributylmethylammonium-Hydroxidlösung
Menge 1 l
Strukturformel Ba(OH)2
MDL-Nummer MFCD00003443
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 171.34 mol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt