Learn More
Bariumhydroxid-Octahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium Hydroxide Octahydrate |
| CAS | 12230-71-6 |
| Menge | 25 g |
| Summenformel | BaH18O10 |
| Synonym | Barium Dihydroxide Octahydrate, Dihydroxybarium Octahydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O |
| IUPAC-Name | Dihydroxybarium-Octahydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 315.46 |
| Formelmasse | 315.9952 |