missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bariumhydroxid-Oktahydrat, ACS-Reagenz,≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bariumhydroxid-Oktahydrat |
Schmelzpunkt | 78 °C |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 2.5 kg |
Strukturformel | Ba(OH)2 · H2O |
UN-Nummer | UN3262 |
Formelmasse | 315.46 mol |
Reinheit (%) | ≥ 98 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'