Learn More
Bariumhydroxid-Oktahydrat, ACS-Reagenz,≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15632060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15632060 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15652060 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15642060 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15632060 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 217573100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 12230-71-6
Summenformel BaH18O10
Molekulargewicht (g/mol) 315.46
MDL-Nummer MFCD00149152
InChI-Schlüssel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumhydroxid-Oktahydrat, Dihydroxybarium-Oktahydrat, Bariumdihydroxid-Oktahydrat, Bariumhydroxid-Oktahydrat MI, Bariumhydroxid BaOH2, Oktahydrat, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
IUPAC-Name Barium(2+); Dihydroxid; Oktahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumhydroxid-Oktahydrat
Schmelzpunkt 78 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel Ba(OH)2 · H2O
UN-Nummer UN3262
Formelmasse 315.46 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2180 g/cu.cm