Learn More
Bariumhydroxid-Monohydrat, purum p.a., ≥98.0 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. p-7120212 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15621080 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15631080 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15621080 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 11783100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22326-55-2
Summenformel BaH4O3
Molekulargewicht (g/mol) 189.356
MDL-Nummer MFCD00149151
InChI-Schlüssel GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumhydroxid-Monohydrat, Bariumhydroxid BaOH2, Monohydrat, Bariumdiolhydrat, Bariumhydroxidhydrat-Spurenmetallbasis, Bariumhydroxid-Monohydrat, purum p.a t
PubChem CID 16211219
IUPAC-Name Barium(2 +); Dihydroxid; Hydrat
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Spezifikation
Siedepunkt 780 °C
Chemischer Name oder Material Bariumhydroxid-Monohydrat
Farbe Weiß
pH 13.1 (21.0 g/l bei 25 °C)
Menge 100 g
Strukturformel Ba(OH)2 · H2O
UN-Nummer UN3262
Formelmasse 189.36 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (T)
Güte purum p. a
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dampfdruck 300 MPa bei 78 °C
Dichte 3.743 g/ml bei 25 °C