Learn More
Bariumhydroxid-Monohydrat, purum p.a., ≥98.0 % (T), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 780 °C |
| Chemischer Name oder Material | Bariumhydroxid-Monohydrat |
| Farbe | Weiß |
| pH | 13.1 (21.0 g/l bei 25 °C) |
| Menge | 1 kg |
| Strukturformel | Ba(OH)2 · H2O |
| UN-Nummer | UN3262 |
| Formelmasse | 189.36 mol |
| Reinheit (%) | ≥98.0 % (T) |
| Güte | purum p. a |
| Mehr anzeigen |