Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Specifications
| Siedepunkt | 780 °C |
| Chemischer Name oder Material | Bariumhydroxid-Monohydrat |
| Farbe | Weiß |
| pH | 13.1 (21 g/l bei 25 °C) |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Ba(OH)2 · H2O |
| UN-Nummer | UN3262 |
| Formelmasse | 189.36 mol |
| Reinheit (%) | 98 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Show More |