Learn More
Bariumhydroxid-Monohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422537
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422537 500 g 500 Gramm
15412537 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045888.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22326-55-2 | BaH4O3 | 189.356 g/mol
Barium hydroxide monohydrate is used in water purification. It is used to prepare lubricating and oil additives as well as a precursor to other barium compounds. It is also used to dehydrate and remove sulfate from various products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22326-55-2
Summenformel BaH4O3
Molekulargewicht (g/mol) 189.356
MDL-Nummer MFCD00149151
InChI-Schlüssel GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
PubChem CID 16211219
IUPAC-Name Barium(2 +); Dihydroxid; Hydrat
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium hydroxide monohydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Strukturformel Ba(OH)2·H2O
UN-Nummer UN3262
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 189.38 (171.36 Anhydrous)
Reinheit (%) 95%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 3.743 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium hydroxide, monohydrate