Learn More
Bariumfluorid,98%, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15652330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15652330 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15652330 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 236101500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver; 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 2260 °C
Chemischer Name oder Material Bariumfluorid
Schmelzpunkt 1350 °C
CAS 7787-32-8
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel BaF2
MDL-Nummer MFCD00003450
UN-Nummer UN1564
Synonym Bariumfluorid, Baryumfluor französisch, Baryumfluor, Difluorbarium, Bariumfluorid, ultratrocken, Barium-II-fluorid, Bariumfluorid, Pulver, Nickelsulfat; Nickel(II)-Sulfat, Bariumfluorid-Spurenmetallbasis
InChI-Schlüssel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
SMILES [F-].[F-].[Ba++]
IUPAC-Name Barium(2+);Difluorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.32
PubChem CID 62670
Formelmasse 175.32 mol
Reinheit (%) 98%
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.89 g/ml bei 25 °C