Learn More
Bariumethoxid, 99.5 % (Metallbasis), 10 % w/v in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338028
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338028 100 mL 100 Milliliter
11328028 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036588.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2914-19-4 | C4H10BaO2 | 227.449 g/mol
It is used in nano-materials & thin films; catalysis & synthesis and optics & glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2914-19-4
Summenformel C4H10BaO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.449
MDL-Nummer MFCD00050488
InChI-Schlüssel GYIWFHXWLCXGQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium diethanolate, diethoxybarium, barium 2+ ; ethanolate, ethanol, barium salt 9ci, barium 2+ bis ethoxide, barium 2+ ion bis ethoxide, barium ethoxide solution w/v in ethanol trace metals basis 25ml
PubChem CID 6451474
IUPAC-Name Barium(2+);Ethanolat
SMILES CC[O-].CC[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium ethoxide
Farbe Gelb
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ba(OC2H5)2
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3274
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 227.42
Reinheit (%) 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 % w/v in Ethanol
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet