Learn More
Thermo Scientific Chemicals Barium-Diphenylaminosulfonat, Indikatorgütegrad, rein
Artikelnummer. 10045730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10045730 5 g Glasflasche 5 Gramm
10443351 10 g Glasflasche 10 Gramm
10658144 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10045730 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 401680050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.75 CHF
    50.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 10.10 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6211-24-1 | C24H20BaN2O6S2 | 633.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6211-24-1
Summenformel C24H20BaN2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 633.88
MDL-Nummer MFCD00007497
InChI-Schlüssel IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
IUPAC-Name 4-Anilinobenzensulfonat; Barium (2+)
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium diphenylaminesulfonate
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Weiß bis grau
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Empfindlichkeit (as indicator) passes
Merck Index 15, 7423
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and benzene
Formelmasse 633.89
Güte Rein
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium diphenylaminesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.