Learn More
Bariumdiphenylamin-4-Sulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463277
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463277 5 g 5 Gramm
11473277 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16197.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6211-24-1 | C24H20BaN2O6S2 | 633.88 g/mol
Barium diphenylamine-4-sulfonate is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research. It is also used as an analytical dosing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bariumdiphenylamin-4-Sulfonat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung eingesetzt. Wird auch als analytisches Dosiermittel verwendet.
Löslichkeit
Ist mäßig wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Mineralsäuren, organischen Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6211-24-1
Summenformel C24H20BaN2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 633.88
MDL-Nummer MFCD00007497
InChI-Schlüssel IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
IUPAC-Name 4-Anilinobenzensulfonat; Barium (2+)
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium diphenylamine-4-sulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen It is moderate soluble in water.
Formelmasse 633.9