Learn More
Barium Diphenylamin-4-Sulfonat, für Redox-Titration, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120210 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15644100 5 g Glasflasche 5 Gramm
15634100 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15644100 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 339165G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Redox-Titration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6211-24-1
Summenformel C24H20BaN2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 633.88
MDL-Nummer MFCD00007497
InChI-Schlüssel IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumdiphenylamin-4-Sulfonat, Bariumdiphenylaminsulfonat, Benzensulfonsäure, 4-Phenylamino-, Bariumsalz 2:1, Barium-bis-4-Anilinbenzensulfonat, N-Phenylsufanilsäure-Barium, Diphenylamin-4-Sulfonsäure-Bariumsalz, N-Phenylsufanilsäure, Bariumsalz, 4-Anilinobenzensulfonat; Barium 2+, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumdiphenylamin-4-Sulfonat
Farbe Beige bis weiß
Menge 5 g
Strukturformel (C12H10NO3S)2Ba
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3795146
IUPAC-Name 4-Anilinobenzensulfonat; Barium (2+)
Formelmasse 633.88 mol
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Aussehen Pulver