Learn More
Bariumchlorid-Lösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950844 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12950844 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12950844 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 007 1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumchloridlösung
Verpackung Flasche
CAS 7732-18-5
Konzentration 0.1 M
Menge 1000 ml
Güte Eu. Ph. Referenz