Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30332152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332152 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332152 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB118680100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium Chloride Dihydrate
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Menge 100 g
Synonym Barium Chloride Dihydrate (8CI), Barium Chloride (BaCl2) Hydrate, Barium Dichloride Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
SMILES Cl[Ba]Cl
IUPAC-Name Dichlorobarium-Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
Formelmasse 243.8641