Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, TRC
Product Code. 30344349
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30344349 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30344349 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB1186805G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Barium Chloride Dihydrate
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Menge 5 g
Synonym Barium Chloride Dihydrate (8CI), Barium Chloride (BaCl2) Hydrate, Barium Dichloride Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
SMILES Cl[Ba]Cl
IUPAC-Name Dichlorobarium-Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
Formelmasse 243.8641