Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Bariumchlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1560°C |
| Schmelzpunkt | 962°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 5 kg |
| Formelmasse | 244.28g/mol |
| Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bariumchlorid Dihadrat
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.