Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium Chloride |
| Namenshinweis | Dihydrat |
| Farbe | White |
| CAS Min. % | 98.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Physikalische Form | Crystals or Powder |
| Menge | 1 kg |
| Synonym | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | ACS |
| Mehr anzeigen |