Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1560 °C |
| Chemischer Name oder Material | Bariumchlorid-Dihydrat |
| Schmelzpunkt | 962 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5.2 bis 8.2 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN1564 |
| Formelmasse | 244.26 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Mehr anzeigen |