Learn More
Bariumchlorid Dihydrat, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15602060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15602060 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15622060 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15612060 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15602060 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 217565100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
MDL-Nummer MFCD00149154
InChI-Schlüssel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumchlorid-Dihydrat, Barium2+-Dihydrat-Dichlorid, Barium2+-Dichlorid-Dihydrat, Bariumchlorid, ACS, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC-Name Barium(2+); Dichlorid; Dihydrat
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifications
Siedepunkt 1560 °C
Chemischer Name oder Material Bariumchlorid-Dihydrat
Schmelzpunkt 962 °C
Farbe Weiß
pH 5.2 bis 8.2
Menge 100 g
UN-Nummer UN1564
Formelmasse 244.26 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dichte 3100 g/cu.cm