Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-45790
29.66 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10326-27-9
BaCl2H4O2
244.26
MFCD00149154
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
5284346
CHEBI:86153
Barium(2+); Dichlorid; Dihydrat
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10326-27-9
BaCl2H4O2
244.26
MFCD00149154
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
5284346
CHEBI:86153
Barium(2+); Dichlorid; Dihydrat
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1560.0°C
Chemischer Name oder Material Barium chloride dihydrate
Schmelzpunkt 962.0°C
Farbe Weiß
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel BaCl2·2H2O
Merck Index 15, 967
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate
Formelmasse 244.28
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 14.0% to 16.0% (150°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.