Learn More
Bariumchlorid, wasserfrei, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Barium chloride is used in manufacture of pigments, fire works, other barium salts, fireworks , hardening of steel, heat treatment salts, purification of brine solution in caustic chlorine plants, lubrication oil additive, textile dye, pigments, white leather, aluminum refining, boiling water treatment and porcelain enamels for sheet steel. It is also used to remove sulfate ion in some electrolytic plants, caustic soda, magnesium metal or sodium metal. It is also used as a component in a flux used to prevent oxidation of molten magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1560°C |
| Chemischer Name oder Material | Barium chloride |
| Schmelzpunkt | 963°C |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver, kann kleine Klumpen enthalten |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN1564 |
| Merck Index | 14,971 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Barium chloride, anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Barium chloride