Learn More
Bariumchlorid, rein, Lösung 1 M (2 N), gebrauchsfertig, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| MDL-Nummer | 3445 |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| pH | 6 to 8 |
| Menge | 1 L |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Barium chloride solution, 1M (2N)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Barium chloride