Learn More
Bariumcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30335679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335679 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335679 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB12763025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium Carbonate
CAS 513-77-9
Summenformel BaCO3
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
SMILES [Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC-Name barium(2+);carbonate
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
Formelmasse 197.89