Learn More
Bariumcarbonat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16675733
Ansicht ändern
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16675733 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16675733 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 1172925KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium carbonate
CAS 513-77-9
Farbe Weiß
CAS Max. % ≤ 100%
pH 7 to 8
Menge 25 kg
Summenformel CBaO3
Strukturformel BaCO3
MDL-Nummer MFCD00003448
Beilstein 7045119
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Barium(2+) Karbonat
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
Güte ACS
Dichte 4.4 g/cm3