Learn More
Bariumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424614
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424614 1 kg 1000 Gramm
11374599 100 g 100 Gramm
11384599 500 g 500 Gramm
11434614 5 kg 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11424614 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13195.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Barium carbonate is widely used in the ceramics industry as an ingredient in glazes. It acts as a flux, a matting and crystallizing agent and combines with certain colouring oxides to produce unique colours not easily attainable by other means. It is also used for removing of sulfates in phosphoric acid production and chlorine alkali electrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bariumcarbonat wird in der Keramikindustrie häufig als Inhaltsstoff in Glasuren verwendet. Es fungiert als Flussmittel, als Mattierungs- und Kristallisationsmittel und erzeugt in Kombination mit bestimmten Farboxiden einzigartige Farben, die auf andere Weise nicht leicht zu erreichen sind. Es wird auch zur Entfernung von Sulfaten in der Phosphorsäureproduktion und Chloralkali-Elektrolyse verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Alkohol. Löslich in Essigsäure, Salzsäure und Salpetersäure.
Hinweise
m.p. 174 ° (90 atm), 811 ° (1 atm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium carbonate
Schmelzpunkt 811°C
Menge 1 kg
Strukturformel BaCO3
Merck Index 14,969
Löslichkeitsinformationen Insoluble aq. soln. and alcohol. Soluble in acetic acid,hydrochloric acid and nitric acid.
IUPAC-Name Barium(2+) Karbonat
Formelmasse 197.35
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Dichte 4.43
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium carbonate