Learn More
Bariumcarbonat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-45773 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10412221
Marke: Thermo Scientific Acros 217495000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1450.0°C
Chemischer Name oder Material Barium carbonate
Schmelzpunkt 811.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel BaCO3
Merck Index 15, 965
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
IUPAC-Name Barium(2+) Karbonat
Formelmasse 197.35
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.43
Dichte 4.4300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium carbonate