Learn More
Bariumcarbonat, 99.0 bis 101.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15692350 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15692350 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15602360 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15682350 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15692350 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2371082.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumcarbonat, Kohlensäure, Bariumsalz 1:1, Bariumcarbonat 1:1, Bariummonocarbonat, Kohlensäure, Bariumsalz, Pigment weiß 10, Caswell Nr. 069, Witherit, CI-Pigment weiß 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumcarbonat
Schmelzpunkt 1400 °C
Farbe Farblos oder weiß
pH 7 bis 8 bei 20 °C
Menge 2.5 kg
Strukturformel BaCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 7045119
IUPAC-Name barium(2+) carbonate
Formelmasse 197.34 mol
Reinheit (%) 99.0 bis 101.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver