Learn More
Bariumcarbonat, 99.0 bis 101.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15602360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15602360 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15682350 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15692350 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15602360 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 237108500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumcarbonat, Kohlensäure, Bariumsalz 1:1, Bariumcarbonat 1:1, Bariummonocarbonat, Kohlensäure, Bariumsalz, Pigment weiß 10, Caswell Nr. 069, Witherit, CI-Pigment weiß 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumcarbonat
Schmelzpunkt 1400 °C
Farbe Farblos oder weiß
pH 7 bis 8 bei 20 °C
Menge 500 g
Strukturformel BaCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 7045119
IUPAC-Name barium(2+) carbonate
Formelmasse 197.34 mol
Reinheit (%) 99.0 bis 101.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver