Learn More
Bariumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15239826 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15239826 250 g 250 Gramm
15229826 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15239826 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 315382500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Ultra-Spurenanalyse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10553-31-8
Summenformel BaBr2
Molekulargewicht (g/mol) 297.16
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bromide
Schmelzpunkt 850.0°C
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel BaBr2
Merck Index 15,964
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 104.1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, almost insoluble in ethanol, ethyl acetate,, acetone, dioxane
Formelmasse 297.16
Reinheit (%) 99%
Güte Rein