Learn More
Bariumbromat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081159
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11444473
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11008.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13967-90-3 | BaBr2O6 | 393.129 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13967-90-3
Summenformel BaBr2O6
Molekulargewicht (g/mol) 393.129
MDL-Nummer MFCD00014177
InChI-Schlüssel VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer
PubChem CID 61706
IUPAC-Name Barium(2+);dibromat
SMILES [O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bromate
Menge 100 g
UN-Nummer UN2719
Formelmasse 393.16
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.99