Learn More
Bariumaluminiumoxid, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318077
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11318077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022642.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12004-04-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12004-04-5
MDL-Nummer MFCD00049716
Synonym Barium aluminate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium aluminum oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 561.98
Güte Technisch