Learn More
Bariumacetat, TRC
Artikelnummer. 30331847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331847 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB11868510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium Acetate
CAS 543-80-6
Summenformel Ba. 2(C2H4O2)
Menge 10 g
Synonym Barium(II) Acetate, Barium Diacetate
InChI-Formel InChI=1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMILES [Ba+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-Name Barium(2+); Diacetat
Molekulargewicht (g/mol) 255.41
Formelmasse 255.9318