Learn More
Bariumacetat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 15613800 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15613800 50 kg 50 Kilogramm
15603800 250 g 250 Gramm
15693790 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15613800 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3230550KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagent, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-80-6
Summenformel C4H6BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.42
MDL-Nummer MFCD00012447
InChI-Schlüssel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumacetat, Bariumdiacetat, Essigsäure, Bariumsalz, Octan-Barnaty, Caswell Nr. 068A, Octan barnaty tschechisch, Barium2+-Diacetat, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumacetat
Namenshinweis Puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99%
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 kg
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 2.46 g/cm3
Strukturformel C6H5CH3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3693411
IUPAC-Name Barium(2+)-diacetat
Formelmasse 255.42
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz