Learn More
Bariumacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hat als Kationisierungsmittel für die empfindliche Überwachung der Mehrfachreaktion der Profilierung von plasmafreien Fettsäuren bei einem Eingriff des Menschen in Fischöl gewirkt. Bariumacetat wurde zur Titration von Chinin- und Chinidinsulfaten unter nicht wässrigen Bedingungen verwendet. Durch Elektrophorese in Gegenwart von Bariumacetat wurden Glycosaminoglycane analytisch und präparativ getrennt. Wurde dokumentiert, dass die Einnahme schwere Herzrhythmusstörungen hervorruft. Findet auch seine Anwendung als chemisches Reagens, Textilbeizmittel, Katalysator für organische Reaktionen und Farb- und Lacktrockner.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 588 g/l. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium acetate |
| CAS | 543-80-6 |
| Dichte | 2.47 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Summenformel | C4H6BaO4 |
| MDL-Nummer | MFCD00012447 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN1564 |
| Merck Index | 14,965 |
| Synonym | barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate |
| Mehr anzeigen |