Learn More
Bariumacetat, 99.0 bis 102.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120206 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15632630
Marke: Honeywell-Fluka 243671100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-80-6
Summenformel C4H6BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.42
MDL-Nummer MFCD00012447
InChI-Schlüssel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumacetat, Bariumdiacetat, Essigsäure, Bariumsalz, Octan-Barnaty, Caswell Nr. 068A, Octan barnaty tschechisch, Barium2+-Diacetat, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC-Name Barium(2+); Diacetat
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumacetat
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel CH3COO)2Ba
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3693411
Formelmasse 255.42 mol
Reinheit (%) 99.0 bis 102.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver oder Kristalle/Granulat
Dichte 2.46 g/cm3